Learn More
BRAND™ Konische Dichtung aus EPDM-Gummi
Für einen sicheren Sitz zwischen Filtertrichter und Filterkolben platzieren.
Marke:  BRAND™ 462827
110.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10101971
  • 113.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus Gummi (EPDM)
  • Konische Form
  • Sorgt für einen sicheren Sitz zwischen Filtertrichter und Filterkolben
  • Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wird für Filtertrichter und Filterkolben verwendet
10
EPDM
42 mm
25 mm
Gummidichtung, konisch
Name des Produkts
BRAND™ Konische Dichtung aus EPDM-Gummi > Durchmesser 42 mm