Learn More
Chem Lab™ Luff-Schoorl Reagent
Marke:  Chem Lab™ CL02.1207.1000
Artikelnummer. 15137542
  • 73.10 CHF / 1 Liter
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
1 L
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Chem Lab™ Luff-Schoorl Reagent > Menge: 1 l