Learn More
Invitrogen™ Inkubationstablett, 10 x 14 cm
Ermöglicht die bequeme und gleichmäßige Färbung von E-PAGE™ Blots
Marke:  Invitrogen™ LC2102
158.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12060146
  • 238.00 CHF / 8 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Acht Tabletts aus Kunststoff und acht Deckel
Beschreibung
Beschreibung
  • Eignet sich für den Immunnachweis und Blot-Färbungen.
  • L x B x H: 10 x 14 x 3cm
Protein-Gelelektrophorese, Proteingel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inkubationstablett
Raumtemperatur
8 each
Jede Packung der Inkubationstabletts enthält 8 Kunststofftabletts und 8 Deckel. Bei Raumtemperatur lagern.
Novex™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Inkubationstablett, 10 x 14 cm > 10 x 14 cm; 8 Kunststoffschalen und 8 Deckel