Learn More
Cole-Parmer™ EMV Serie V-förmige Heizhaube
Geeignet für 60 ° C-Trichter, birnenförmige oder Rundkolben. Electrothermal™ EMV Serie V-förmiger Elektromantel wurde entwickelt, um eine große Auswahl an Kolben- und Trichtergrößen für zusätzliche Flexibilität aufzunehmen. Die Edelstahlblende bei allen EMV Modellen deckt das Heizelement ab, um vor Stromschlägen durch verschüttete Flüssigkeiten oder Zerbrechen der Kolben zu schützen.
525.00 CHF - 1170.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit Rundboden- und birnenförmige Kolben und 60° Trichter
Spannung 230 V
Auskleidungsmaterial Scheibe aus Edelstahl
Kennwerte der Stromversorgung UK- und EU-Stecker
Produkttyp Heizmantel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Wirkleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Wirkleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11582674
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
36104-05
10 bis 50 ml 60 W
525.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11592674
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
36104-15
100 bis 250 ml 150 W
580.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11502684
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
36104-25
500 bis 1000 ml 300 W
675.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11512684
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
36104-35
2000 bis 5000 ml 800 W
1170.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für eine große Auswahl an Kolben- und Trichtergrößen für zusätzliche Flexibilität.
  • Die Edelstahlabschirmung bedeckt das Heizelement, um es vor Stößen, verschütteten Flüssigkeiten oder Kolbenbruch zu schützen
  • Die Bodenöffnung bietet Platz für Rundkolben und birnenförmige Kolben und 60°-Trichter mit verschiedenen Durchmessern
  • Fassungsvermögen zwischen 10 ml und 5 Litern
  • Das spiralförmige Heizelement, das in einer wärmeisolierten Kartusche eingehängt ist, bietet maximale Wärmeübertragung und Unterstützung
  • “Cool-to-touch”-Außengehäuse, das sich stets kühl anfühlt
  • Maximale Elementtemperatur 450 °C
  • Integrierter Energieregler
  • Auswechselbare isolierte Heizelemente
  • Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb
  • Chemikalienbeständiges Polypropylen-Außengehäuse
  • Geerdete Abschirmung und doppelte Sicherungen für zusätzliche Sicherheit
  • Klammer für 1.3 cm-Stützstangen
  • Stützstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Rundboden- und birnenförmige Kolben und 60° Trichter
Scheibe aus Edelstahl
Heizmantel
50/60 Hz
230 V
UK- und EU-Stecker
450 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ EMV Serie V-förmige Heizhaube