Learn More
Cole-Parmer™ EMV Serie V-förmige Heizhaube
Geeignet für 60 ° C-Trichter, birnenförmige oder Rundkolben. Electrothermal™ EMV Serie V-förmiger Elektromantel wurde entwickelt, um eine große Auswahl an Kolben- und Trichtergrößen für zusätzliche Flexibilität aufzunehmen. Die Edelstahlblende bei allen EMV Modellen deckt das Heizelement ab, um vor Stromschlägen durch verschüttete Flüssigkeiten oder Zerbrechen der Kolben zu schützen.
Marke:  Cole-Parmer™ 36104-15
381.83 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11592674
  • 580.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Für eine große Auswahl an Kolben- und Trichtergrößen für zusätzliche Flexibilität.
  • Die Edelstahlabschirmung bedeckt das Heizelement, um es vor Stößen, verschütteten Flüssigkeiten oder Kolbenbruch zu schützen
  • Die Bodenöffnung bietet Platz für Rundkolben und birnenförmige Kolben und 60°-Trichter mit verschiedenen Durchmessern
  • Fassungsvermögen zwischen 10 ml und 5 Litern
  • Das spiralförmige Heizelement, das in einer wärmeisolierten Kartusche eingehängt ist, bietet maximale Wärmeübertragung und Unterstützung
  • “Cool-to-touch”-Außengehäuse, das sich stets kühl anfühlt
  • Maximale Elementtemperatur 450 °C
  • Integrierter Energieregler
  • Auswechselbare isolierte Heizelemente
  • Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb
  • Chemikalienbeständiges Polypropylen-Außengehäuse
  • Geerdete Abschirmung und doppelte Sicherungen für zusätzliche Sicherheit
  • Klammer für 1.3 cm-Stützstangen
  • Stützstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
100 to 250 mL (3.4 to 8.5 oz.)
Rundboden- und birnenförmige Kolben und 60° Trichter
230 V
UK- und EU-Stecker
0.78 kg
450 °C
50/60 Hz
100 bis 250 ml
260 x 175 x 127 mm
Scheibe aus Edelstahl
150 W
Heizmantel
3.4 to 8.5 oz.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ EMV Serie V-förmige Heizhaube > HM-200 Series Flask/Funnel Heating Mantle; Capacity: 100 to 250 mL (3.4 to 8.5 oz.); Wattage: 150 W