Learn More
Cole-Parmer™ EMV Serie V-förmige Heizhaube
Geeignet für 60 ° C-Trichter, birnenförmige oder Rundkolben. Electrothermal™ EMV Serie V-förmiger Elektromantel wurde entwickelt, um eine große Auswahl an Kolben- und Trichtergrößen für zusätzliche Flexibilität aufzunehmen. Die Edelstahlblende bei allen EMV Modellen deckt das Heizelement ab, um vor Stromschlägen durch verschüttete Flüssigkeiten oder Zerbrechen der Kolben zu schützen.
Marke: Cole-Parmer™ 36104-05
322.17 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für eine große Auswahl an Kolben- und Trichtergrößen für zusätzliche Flexibilität.
- Die Edelstahlabschirmung bedeckt das Heizelement, um es vor Stößen, verschütteten Flüssigkeiten oder Kolbenbruch zu schützen
- Die Bodenöffnung bietet Platz für Rundkolben und birnenförmige Kolben und 60°-Trichter mit verschiedenen Durchmessern
- Fassungsvermögen zwischen 10 ml und 5 Litern
- Das spiralförmige Heizelement, das in einer wärmeisolierten Kartusche eingehängt ist, bietet maximale Wärmeübertragung und Unterstützung
- “Cool-to-touch”-Außengehäuse, das sich stets kühl anfühlt
- Maximale Elementtemperatur 450 °C
- Integrierter Energieregler
- Auswechselbare isolierte Heizelemente
- Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb
- Chemikalienbeständiges Polypropylen-Außengehäuse
- Geerdete Abschirmung und doppelte Sicherungen für zusätzliche Sicherheit
- Klammer für 1.3 cm-Stützstangen
- Stützstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
10 to 50 mL (0.3 to 1.7 oz.) | |
Rundboden- und birnenförmige Kolben und 60° Trichter | |
230 V | |
UK- und EU-Stecker | |
0.78 kg | |
450 °C | |
50/60 Hz |
10 bis 50 ml | |
260 x 175 x 127 mm | |
Scheibe aus Edelstahl | |
60 W | |
Heizmantel | |
0.3 to 1.7 oz. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
22Stunden
12Minuten
28Sekunden
15Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%