Learn More
Cole-Parmer™ EMV Serie V-förmige Heizhaube
Geeignet für 60 ° C-Trichter, birnenförmige oder Rundkolben. Electrothermal™ EMV Serie V-förmiger Elektromantel wurde entwickelt, um eine große Auswahl an Kolben- und Trichtergrößen für zusätzliche Flexibilität aufzunehmen. Die Edelstahlblende bei allen EMV Modellen deckt das Heizelement ab, um vor Stromschlägen durch verschüttete Flüssigkeiten oder Zerbrechen der Kolben zu schützen.
Marke: Cole-Parmer™ 36104-35
718.49 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für eine große Auswahl an Kolben- und Trichtergrößen für zusätzliche Flexibilität.
- Die Edelstahlabschirmung bedeckt das Heizelement, um es vor Stößen, verschütteten Flüssigkeiten oder Kolbenbruch zu schützen
- Die Bodenöffnung bietet Platz für Rundkolben und birnenförmige Kolben und 60°-Trichter mit verschiedenen Durchmessern
- Fassungsvermögen zwischen 10 ml und 5 Litern
- Das spiralförmige Heizelement, das in einer wärmeisolierten Kartusche eingehängt ist, bietet maximale Wärmeübertragung und Unterstützung
- “Cool-to-touch”-Außengehäuse, das sich stets kühl anfühlt
- Maximale Elementtemperatur 450 °C
- Integrierter Energieregler
- Auswechselbare isolierte Heizelemente
- Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb
- Chemikalienbeständiges Polypropylen-Außengehäuse
- Geerdete Abschirmung und doppelte Sicherungen für zusätzliche Sicherheit
- Klammer für 1.3 cm-Stützstangen
- Stützstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
2000 to 5000 mL (67.6 to 169.1 oz.) | |
Rundboden- und birnenförmige Kolben und 60° Trichter | |
230 V | |
UK- und EU-Stecker | |
5,96kg | |
450 °C | |
50/60 Hz |
2000 bis 5000 ml | |
400 x 350 x 190 mm | |
Scheibe aus Edelstahl | |
800 W | |
Heizmantel | |
67.6 to 169.1 oz. |