Learn More
Merck MultiScreen™ 96-Well Assay-Platten für ELISPOT-Assays
Optimale Ergebnisse bei immunologischen ELISPOT-Assays (Enzyme-Linked Immunospot) durch hohes Proteinbindungsvermögen bei geringer Hintergrundfärbung
Marke:  Merck S2EM004M99
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10532844
  • 661.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Optimale Ergebnisse bei immunologischen ELISPOT-Assays (Enzyme-Linked Immunospot) durch hohes Proteinbindungsvermögen bei geringer Hintergrundfärbung
  • Die Membran-zu-Platte-Abdichtung verhindert den Crosstalk von Reagenzien und begrenzt den optischen Crosstalk. Eine patentierte Unterdrainage sorgt für den Erhalt des Flüssigkeitsvolumens bei Inkubationszeiten von bis zu 21 Tagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
MultiScreen
MultiScreen IP
96
0,28cm2
10/Pk.
Hydrophobes PVDF
0,45 μm
Weiß
Acryl
Steril
ELISPOT-Assays
Name des Produkts
Merck MultiScreen™ 96-Well Assay-Platten für ELISPOT-Assays > Multiscreen-IP; ELISPOT; Acryl; Immobilon-p PVDF; 0,45 μm; weiß