Learn More
Cytiva HiTrap™ DEAE Sepharose Fast Flow IEX Säulen
Schwacher Kationenaustauscher für die Reinigung von Proteinen in kleinem Maßstab
Marke:  Cytiva 17-5155-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11525025
  • 436.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bestens geeignet für einzelne oder zu Reihen verbundene schnelle Trennungen
  • Ausgelegt auf die Verwendung mit Spritze, Schlauchpumpe oder Chromatographiesystem
  • Hohe Flussraten und problemlose Steigerung des Durchsatzes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HiTrap CM FF
< 20 ml/min.
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol
5 ml
0.6 Zoll
Für die Methodensuche, Gruppentrennungen, Probenkonzentration und Probenreinigung geladener Biomoleküle
16 mm
5 x 5 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ DEAE Sepharose Fast Flow IEX Säulen > Vorgepackt mit CM Sepharose Fast Flow, schwaches Kation; 5 x 5 ml