Learn More
Merck Millivac™ Minipumpe
Kompakte, wartungsfreie Pumpen, die eine konsistente Vakuumquelle für Filtration und andere Laboranwendungen bieten
Marke:  Merck XF5423050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10450031
  • 2060.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kompakte, wartungsfreie Pumpen, die eine konsistente Vakuumquelle für Filtration und andere Laboranwendungen bieten
  • Ein patentiertes Membrandesign hat die Stellfläche der Pumpe im Vergleich zu herkömmlichen Modellen reduziert
  • Verwenden Sie die Millivac Minipumpe zum Filtern von Wasser und wässrigen Lösungen
  • Kein Schmiermittel erforderlich
  • Nicht explosionsgeschützt
  • 4 mm Schlauch-Innendurchmesser
  • Abmessungen: 22.6 x 9 x 14.1 cm, L x B x H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4.1 lb
Schlauchverbinder
Ryton (Pumpenkopf), EPDM (Membran), Fluorelastomer (Ventile)
1.9 kg
50 Hz
14.1 cm
22.6 cm
Filtration
1.9 kg
230 V, 50 Hz
4.1 lbs.
6 l/min
5.5 Zoll
8.8 Zoll
Minipumpe
230 V
Name des Produkts
Merck Millivac™ Minipumpe > Max. 6 l/min; Schlauchanschluss Schläuche mit für 4 mm Innendurchm.; 230 V