Learn More
Merck Millivac™ Minipumpe
Kompakte, wartungsfreie Pumpen, die eine konsistente Vakuumquelle für Filtration und andere Laboranwendungen bieten
2060.00 CHF
Spezifikation
Versandgewicht (angloamerikanisch) 4.1 lb
Versandgewicht (metrisch) 1.9 kg
Enthält Schlauchverbinder
Material Ryton (Pumpenkopf), EPDM (Membran), Fluorelastomer (Ventile)
Gewicht (angloamerikanisch) 4.1 lbs.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10450031
Unterlagen ansehen
Merck
XF5423050
230 V, 50 Hz
2060.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kompakte, wartungsfreie Pumpen, die eine konsistente Vakuumquelle für Filtration und andere Laboranwendungen bieten
  • Ein patentiertes Membrandesign hat die Stellfläche der Pumpe im Vergleich zu herkömmlichen Modellen reduziert
  • Verwenden Sie die Millivac Minipumpe zum Filtern von Wasser und wässrigen Lösungen
  • Kein Schmiermittel erforderlich
  • Nicht explosionsgeschützt
  • 4 mm Schlauch-Innendurchmesser
  • Abmessungen: 22.6 x 9 x 14.1 cm, L x B x H
Spezifikation
Spezifikation
4.1 lb
Schlauchverbinder
4.1 lbs.
6 l/min
14.1 cm
22.6 cm
1.9 kg
Ryton (Pumpenkopf), EPDM (Membran), Fluorelastomer (Ventile)
1.9 kg
5.5 Zoll
8.8 Zoll
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Millivac™ Minipumpe