Learn More
Fisherbrand™ Elmasonic X-tra ST beheizte Ultraschallreiniger
Die Elmasonic X-tra ST-Serie ist für den Einsatz in einer robusten Produktionsumgebung, in Werkstätten und im Servicebereich konzipiert. Ausgelegt für den Dauerbetrieb bei höchster Belastung im Einschichtbetrieb mit drei Jahre Garantie.
3415.00 CHF - 11020.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Display | LED |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ultraschallreinigung |
Betriebsmodi | Sweep, Puls, Dynamik |
Betriebsfrequenz | 25/45 kHz |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15606084
|
Fisherbrand™
1076440 |
126 l (Arbeitsvolumen: 97 l) | 600 x 600 x 350 mm | 3 x 400 V |
6370.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15616084
|
Fisherbrand™
1076442 |
162 l (Arbeitsvolumen: 133 l) | 600 x 600 x 450 mm | 3 x 400 V |
8070.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15666074
|
Fisherbrand™
1076429 |
30 l (Arbeitsvolumen: 22 l) | 300 x 330 x 300 mm | 230/240 V |
3415.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15676074
|
Fisherbrand™
1076431 |
58 l (Arbeitsvolumen: 45 l) | 330 x 500 x 350 mm | 3 x 400 V |
4320.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15696074
|
Fisherbrand™
1076439 |
255 l (Arbeitsvolumen: 215 l) | 650 x 750 x 520 mm | 3 x 400 V |
11020.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Ultraschallbehälter aus Edelstahl
- Geneigter Boden zum besseren Ablassen der Reinigungsflüssigkeit
- Sandwich-Hochleistungsschwingsysteme
- Die Ultraschallfrequenz kann zwischen 25 kHz für Grob- und Vorreinigung und 45 kHz für Feinreinigung umgeschaltet werden
- Sweep-Funktion für die kontinuierliche Verschiebung der maximalen Schalldrücke und für eine homogenere Schallverteilung im Reinigungsbad
- Schaltbare Impulsfunktion zur Intensivierung des Ultraschallreinigungseffekts; zusätzlich Optimierung der Betriebsbereitschaft (Erreichen der Kavitationsschwelle) und nach Austausch des Korbes (Reduzierung der Reinigungszeit)
- Dynamische Funktion: Die Funktionen Sweep und Pulse werden abwechselnd automatisch ausgeführt; die Ultraschallleistung wird um bis zu 20 % erhöht
- Gleichzeitig verbessert die gleichmäßige Verteilung des Ultraschalls im Ultraschallbad die Reinigungswirkung
- Heizung mit Temperaturregelung von 30 °C bis 80 °C
- Temperaturgesteuerte Ultraschallfunktion; der Ultraschall startet automatisch, wenn die vorgewählte Temperatur erreicht wird
- Automatische Sicherheitsabschaltung nach 12 Betriebsstunden, um einen versehentlichen Dauerbetrieb zu vermeiden
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei einer Badtemperatur von 90 °C zum Schutz vor Übertemperatur
- Anzeige der eingestellten Werte und der Ist-Werte auf dem LED-Display
- Gehäuse aus Edelstahl
- Rollen mit einer Feststellbremse, um das Gerät zu bewegen, wenn es leer ist
Spezifikation
Edelstahl | |
Ultraschallreinigung | |
25/45 kHz |
LED | |
Sweep, Puls, Dynamik |