Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement
245.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Ersatzheizung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
11747188
Unterlagen ansehen
Bibby Scientific™
36101-55
1000 mL EMX
434.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11778432
Unterlagen ansehen
Bibby Scientific™
10086-49
2000 mL EMA
560.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11728422
Unterlagen ansehen
Bibby Scientific™
36104-85
5000 mL EMV
930.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11748422
Unterlagen ansehen
Bibby Scientific™
10086-40
50 mL EMA
245.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11738422
Unterlagen ansehen
Bibby Scientific™
36101-65
5000 mL EMX
1735.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Kolben: 2000mL
Leistung: 500 W
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzheizung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement