Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement
Marke:  Bibby Scientific™ 36101-55
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11747188
  • 434.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
Für Kolben: 2000mL
Leistung: 500 W
Spezifikation
Spezifikation
1000 mL
EMX
Ersatzheizung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement > Fassungsvermögen:72 x 22 mm (L x B)EMX