Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement
Marke:  Bibby Scientific™ 10086-40
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11748422
  • 245.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
Für Kolben: 50mL
Leistung: 60 W
Spezifikation
Spezifikation
50 mL
EMA
Gehäuse 60w
Ersatzheizung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement > Fassungsvermögen:50 ml; zur Verwendung mit:EMA