Learn More
EDTA-Dinatriumsalzlösung, volumetrisch, 0,05 M EDTA-Na2, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 L
Beschreibung
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung |
Menge | 500 ml |
Strukturformel | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 3822669 |
IUPAC-Name | Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat |
Formelmasse | 336.21 mol |
Dichte | 1.01 g/ml bei 25 °C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
EDTA-Dinatriumsalzlösung, volumetrisch, 0,05 M EDTA-Na2, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur