Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraessigsäure, Dinatriumsalz-Dihydrat, 99+%
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer, Chelations-/Komplexierungsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate |
Schmelzpunkt | 252.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 4.0 to 6.0 (1% soln. at 20°C) |
Verlust bei Trocknung | 11.4% max. (200°C, 3 hrs) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99.0 to 101% (On dry substance) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 1 kg |
Merck Index | 15, 3565 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraessigsäure, Dinatriumsalz-Dihydrat, 99+% >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur