missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brannan™ ECO-therm Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
GREENER_CHOICE

ECO-therm™ green spirit laboratory thermometer complete with calibration certificate.

Marke:  Brannan™ 46/700/1 + 49/503/0

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17873088

  • 177.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • The ECO-therm™ thermometers, filled with food safe oils, the quality and resolution makes these an ideal substitute for general purpose mercury thermometer
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Spezifikation

Spezifikation

0°C, 20°C, 45°C
Total Immersion
Glass
122 °F
-31 °F
-31°F to +122°F
± 1.0°C at 35°C
1.2 cm
ISO 17025 UKAS
30.5 cm
Grüner Spiritus
50 °C
-35 °C
-35 bis +50 °C
1 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Brannan™ ECO-therm Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration > Temperature Range: -35°C to +50°C, Subdivisions: 1°C, Total Immersion, Length: 30.5 cm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt