missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brannan™ ECO-therm Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
ECO-therm™ green spirit laboratory thermometer complete with calibration certificate.
Marke: Brannan™ 46/700/1 + 49/101/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- The ECO-therm™ thermometers, filled with food safe oils, the quality and resolution makes these an ideal substitute for general purpose mercury thermometer
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Spezifikation
0°C, 20°C, 35°C | |
Total Immersion | |
Glass | |
122 °F | |
-31 °F | |
-31°F to +122°F | |
± 1.0°C at 35°C | |
1.2 cm |
UK Traceable to National Standards ISO 9001 | |
30.5 cm | |
Grüner Spiritus | |
50 °C | |
-35 °C | |
-35 bis +50 °C | |
1 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Brannan™ ECO-therm Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration > Temperature Range: -35°C to +50°C, Subdivisions: 1°C, Total Immersion, Length: 30.5 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur