Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Arbeitsablauf-Kit zur Färbung der Oberflächen von Maus-Zellen für die Durchflusszytometrie
Das eBioscience™ Arbeitsablauf-Kit für die Durchflusszytometrie der Oberflächen von Maus-Zellen enthält alle üblichen Puffer, Blocker und Beads, die zur Färbung von Targets auf Zelloberflächen in Suspensionen von Maus-Zellen für eine Untersuchung mittels herkömmlicher Durchflusszytometrie erforderlich sind.
Marke:  Invitrogen™ A53012
Artikelnummer. 17787463
  • 357.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Kit enthält alle üblichen Puffer, Blocker und Beads, die zur Färbung von Targets auf Zelloberflächen in Suspensionen von Maus-Zellen für eine Untersuchung mittels herkömmlicher Durchflusszytometrie erforderlich sind.
  • Die Reagenzien in diesem Kit wurden auf Kombination mit untersuchungsspezifischen Antikörpern für die Erkennung von Targets auf Oberflächen von Maus-Zellen mithilfe der Durchflusszytometrie optimiert.
  • Effektive Kompensationskontrollen
  • Blockierung Fc-Rezeptor
  • Nicht-antikörperbasierte, nicht-proteinbasierte Blockierungslösung zur Reduzierung der Hintergrundfärbung von Fluorophoren
  • Antikörperbindungspuffer minimiert die unspezifische Bindung von Antikörpern
  • Fixierungspuffer zur Lagerung von gefärbten Proben
Das Kit enthält
  • UltraComp eBeads™ Plus Kompensationsbeads (01-3333-41)
  • CD16/CD32 monoklonaler Antikörper (93), eBioscience (14-0161-81)
  • CellBlox™ Blockierungspuffer (B001T06F01)
  • eBioscience™ Durchflusszytometrie-Färbepuffer (00-4222-57)
  • eBioscience™ IC Fixierungspuffer (00-8222-49)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Kit
Durchflusszytometrie
Name des Produkts
Invitrogen™ eBioscience™ Arbeitsablauf-Kit zur Färbung der Oberflächen von Maus-Zellen für die Durchflusszytometrie > 1 Kit