Learn More
Dysprosium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Beschreibung
In cermets used as nuclear reaction control rodsDysprosium trioxide is used with nickel in cermets, which are used as nuclear reactor control rods. It is also used in ceramics, glass, phosphors, lasers and dysprosium metal halide lamps. It is an important raw material to prepare dysprosium(III) salts by reacting with acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dysprosium(III) oxide |
Schmelzpunkt | 2340°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 50 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (REO) |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 373 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Aussehen | White powder or lump |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
62500261 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 011319.30,011319.09,011319.18 |
62500261 | Analysenzertifikat | 16/05/2025 | 011319.09,011319.18 |
Z23K002 | Analysenzertifikat | 26/12/2024 | 011319.30,011319.09,011319.18 |
T26K040 | Analysenzertifikat | 06/09/2024 | 011319.30,011319.09,011319.18 |
W04F047 | Analysenzertifikat | 10/01/2024 | 011319.30,011319.09,011319.18 |