Learn More
Dysprosium(III)-nitratpentahydrat, hellgelbe kristalline Aggregate, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11327657
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dysprosium(III)-nitratpentahydrat, hellgelbe kristalline Aggregate, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11327657
25 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11327657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012922.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10031-49-9 | DyH10N3O14 | 438.59 g/mol
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate is used to prepare carboxylate-based dinuclear dysprosium compound by reacting with n-butyric acid and triethylamine using methanol as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10031-49-9
Summenformel DyH10N3O14
Molekulargewicht (g/mol) 438.59
MDL-Nummer MFCD00149683
InChI-Schlüssel NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Schmelzpunkt 88.6°C
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 438.59 (348.51 Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR20L044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2025 Catalog Number012922.22,012922.14
ChargennummerZ30K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Catalog Number012922.22,012922.14
ChargennummerS05K065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2024 Catalog Number012922.22,012922.14
ChargennummerQ09K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2024 Catalog Number012922.22,012922.14
ChargennummerU11J023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number012922.22,012922.14
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dysprosium(III) nitrate, pentahydrate
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Dysprosium(III)-nitratpentahydrat, hellgelbe kristalline Aggregate, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >