Learn More
Dysprosium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Artikelnummer.: 11321079
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dysprosium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. 11321079
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11321079
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011319.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Verwendung in Cermets, die als Kernreaktionskontrollstäbe verwendet werden
In cermets used as nuclear reaction control rodsDysprosium trioxide is used with nickel in cermets, which are used as nuclear reactor control rods. It is also used in ceramics, glass, phosphors, lasers and dysprosium metal halide lamps. It is an important raw material to prepare dysprosium(III) salts by reacting with acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-87-8
Summenformel Dy2O3
Molekulargewicht (g/mol) 373.00
MDL-Nummer MFCD00010986
InChI-Schlüssel GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name didysprosium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) oxide
Schmelzpunkt 2340°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 373
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White powder or lump
Dichte 7.81^2^7
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62500261 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number011319.30,011319.09,011319.18
Chargennummer62500261 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2025 Catalog Number011319.09,011319.18
ChargennummerZ23K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog Number011319.30,011319.09,011319.18
ChargennummerT26K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number011319.30,011319.09,011319.18
ChargennummerW04F047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number011319.30,011319.09,011319.18
Name des Produkts
Dysprosium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >