Learn More
Dysprosium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397808
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dysprosium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397808
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11397808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036370.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1308-87-8 | Dy2O3 | 373.00 g/mol
Dysprosium(III) oxide is uses in ceramics, glass, phosphors, lasers and dysprosium metal halide lamps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-87-8
Summenformel Dy2O3
Molekulargewicht (g/mol) 373.00
MDL-Nummer MFCD00010986
InChI-Schlüssel GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name didysprosium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) oxide
Schmelzpunkt 2340°C
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,3482
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 373
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 7.81 g/mL at 27°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX02D004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog Number036370.22,036370.14
ChargennummerQ09K058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2024 Catalog Number036370.22,036370.14
ChargennummerP07I061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036370.22,036370.14
ChargennummerI25L21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036370.22,036370.14
ChargennummerF01X031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036370.22,036370.14
Name des Produkts
Dysprosium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >