Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX 12-tube Mixing Wheel
Dynabeads™ MX 12-Röhrchen Mischrad
Marke: Applied Biosystems™ 15903
Beschreibung
Befestigung für Dynabeads™ MX Mischer-Basis (Kat. Nr. 159-02). Fasst 12 Probenröhrchen mit 1,5 ml (Mikrozentrifuge) bis 1,7 mm Durchmesser. Erfordert die Verwendung der Rührschüssel (Kat. Nr. 159-06) zum Befestigen am Mischersockel.
Spezifikation
1,5 ml | |
Mischrad | |
Dynabeads™ Probenmischer | |
12 |