Learn More
Fisherbrand™ Heißsiegelgerät mit Schneideinrichtung
Zur schnellen und effizienten Abdichtung von Beuteln, Bögen oder Schläuchen. Der Fisherbrand™ Heißversiegler mit Schneidvorrichtung ist mit einem sicheren Heizelement ausgestattet, das nur während des Betriebs heiß ist. Der Einstellknopf ermöglicht die Einstellung der Schweißdauer. 450 Watt-Gerät (220/230 V AC) mit Ersatzteil-Kit. Mit UK- oder EU-Stecker erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™ HS120289
148.85 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15360360
  • 333.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur schnellen und effizienten Abdichtung von Beuteln, Bögen oder Schläuchen. Der Fisherbrand™ Heißversiegler mit Schneidvorrichtung ist mit einem sicheren Heizelement ausgestattet, das nur während des Betriebs heiß ist. Der Einstellknopf ermöglicht die Einstellung der Schweißdauer. 450 Watt-Gerät (220/230 V AC) mit Ersatzteil-Kit. Mit UK- oder EU-Stecker erhältlich.
  • Versiegeln von Polyethylen- oder Polypropylenbeuteln, Folien oder Flachschläuchen von 0.01 bis 0.8 mm Dicke
  • Gleitmesser entfernt überschüssiges Material 19 mm von der Dichtung
  • Das Heizelement hat eine Länge von 310 mm und ist nur beim Verschließen heiß
  • Der Timing-Knopf sorgt für sichere Abdichtung
    • Einfaches Drehen des Knopfes zur Einstellung der Dauer (1 bis 8 Sekunden)
    • Griff nach unten drücken
    • Loslassen, wenn das Licht anzeigt, dass der Zyklus abgeschlossen ist
  • Mit einem Ersatzteil-Kit (zusätzliche Ersatzteil Kits können separat bestellt werden):
    • Zwei zusätzliche Klingen
    • Zwei zusätzliche Heizelemente
    • Zwei zusätzliche PTFE-Tücher
Spezifikation
Spezifikation
Commercial Pouch Sealer
Beutel, Bögen oder flache Schläuche aus Polyethylen oder Polypropylen
Einstellbar, 1 bis 8 Sekunden
446 x 86 x 166 mm (geschlossen)
Ersatzteil-Kit (je zwei Schaufeln, Heizelemente und PTFE-Tücher, 153 cm Netzkabel
Inhalt Europäischer/israelischer Stecker
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Heißsiegelgerät mit Schneideinrichtung > Länge: 310 mm-Stopfen