Learn More
Masterflex™ Gewellte FEP-Schläuche
Dieser Wellpappenschlauch bietet eine hohe Flexibilität und ausgezeichnete chemische Beständigkeit und behält seine Form bei und verhindert Knicken.
Marke:  Masterflex™ 06407-52
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11888013
  • 173.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Schränkt Druck- und Vakuumfähigkeiten nicht ein
  • In Längen von 5 Fuß erhältlich, jede Länge hat abwechselnd Abschnitte aus gewellten und ungewellten Rohren, mit ungewellten Abschnitten an beiden Enden
  • Temperaturbereich von −184 ° bis +205 °C
  • Widersteht 27 Zoll Hg Vakuum
Spezifikation
Spezifikation
9.39 mm
10.1 mm
0.8 mm
-184 °C
Steril
200 psi
205 °C
FEP
1.5 m
Gezahnte Verbindungsstücke
Je 1 x
Durchscheinend
27 Zoll Hg
Name des Produkts
Masterflex™ Gewellte FEP-Schläuche > Innendurchmesser: 16 mm; Außendurchmesser: 10.1 mm