Learn More
Stuart™ Heizplattenzubehör
Stuart™ Heizplattenzubehör für die Verwendung mit Heizplatten/Rührern mit einer 6 x 6 Zoll-Oberplatte
Marke:  Stuart™ 04805-85
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15135924
  • 870.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Beschreibung
  • Dieses Heizblocksystem mit austauschbaren Einsätzen kann mit verschiedenen Stuart Heizplatten und Heizplattenrührern verwendet werden
  • Zum Aufheizen von Rundkolben
  • Es werden kleine und mittelgroße Grundplatten angeboten, die jeweils bis zu drei Blockeinsätze aufnehmen können
  • Eine dritte größere Grundplatte verfügt über hitzebeständige Griffe und kann mit einem einzelnen Blockeinsatz für Kolben bis 500 ml verwendet werden
  • Chemikalien- und lösungsmittelbeständige eloxierte Blockeinsätze bieten eine sichere Methode zur Synthese von einzelnen oder mehreren Reaktionen
  • Zubehör für Heizplatten bietet eine gleich große oder bessere Heizleistung als Silikonöl
  • Der niedrige Well bietet eine hervorragende Temperaturübertragung, ohne die Sicht auf die Reaktion behindern und ohne das Risiko einer Rissbildung der Glaswaren
  • Jede Grundplatte verfügt über ein Loch für eine Temperaturreglersonde
Spezifikation
Spezifikation
Heizplatten (6 x 6 in.)
25 mL
Chemikalien- und lösungsmittelbeständiger eloxierter Block
3/Packung
Heizblockeinsatz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Stuart™ Heizplattenzubehör > Heizblockeinsatz, 25 ml