Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse A, ohne Konformitätsbescheinigung, mit geritzter Ringmarke und Achtkantstopfen aus Polyethylen, weißes Druckbild, mit Chargenzertifikat
DURAN™ Messkolben dienen zum genauen Abmessen von bestimmten Flüssigkeitsmengen und sind daher wichtige Hilfsmittel bei der Maßanalyse. Diese Messkolben sind chargenweise zertifiziert, besitzen jedoch keine Konformitätserklärung.
Marke: DWK Life Sciences 216786304
126.34 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24375" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die DURAN™ Messkolben sind in zwei verschiedenen Genauigkeitsklassen erhältlich: A und B. Die beiden Klassen unterscheiden sich in den Toleranzen der Volumina. A ist die Klasse höchster Genauigkeit, während die Fehlergrenze der Klasse B etwa das Zweifache der Klasse A beträgt. Die klaren DURAN™ Messkolben mit der Genauigkeitsklasse A haben eine blaue Bedruckung, die braungefärbten sind weiß bedruckt. Messkolben, die über die Genauigkeitsklasse A und eine Chargennummer verfügen, werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Dieses Zertifikat dokumentiert den Mittelwert, der sich aus der Messung der gegebenen Charge ergibt, die Standardabweichung und den Ausstellungstag. Die Chargenzertifikate sind auch online abrufbar. Die Chargennummer besteht aus vier Ziffern. Die beiden ersten Zahlen geben das Produktionsjahr an, die beiden folgenden die Charge, z. B.: 18.01.- Justierung auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
- Höchstmögliche Präzision bei der Volumenmessung und hochqualitative Prozessstabilität
- Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung und Skalierung
- Lieferung mit Polyethylen-Achtkantstopfen
- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Mit geritzter Ringmarke und weißem Druckbild
- Maximale Minimierung von unerwünschten Einflüssen
Spezifikation
160 mm | |
Borosilikatglas 3.3, Polyethylen (in Multiwerte aufgeteilt), Polyethylene | |
2/Packung | |
Autoklavierbar |
2000 mL | |
Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer Ihrer volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden | |
±0,6 mL |