Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Gelöstsauerstoff-/BSB-Sonde
Die Thermo Scientific™ Orion Gelöstsauerstoff-/BSB-Sonde macht aus jedem pH-Meter ein Gelöstsauerstoff-Messgerät.
Marke: Thermo Scientific™ 970802
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion Gelöstsauerstoff-/BSB-Sonde macht aus jedem pH-Meter ein Gelöstsauerstoff-Messgerät.
- Polarographischer O2-Sensor plus elektronische Schaltung im oberen Teil der Sonde; wandelt zur direkten DO-Ablesung Stromstärke in Spannung um
- Sonde kann an ein tragbares pH-Meter oder ein Tischgerät angeschlossen werden; DO-Messung im Bereich von 0 bis 14 ppm
- Genauigkeit ± 0,05 ppm/2 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert höher ist, bei 15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F) (Probentemperatur ± 10 °C der Kalibrierungstemperatur)
- Korrektur für Membranpermeabilität und O2 durch dualen Thermokompensator
- Ideal zur BSB-Messung: mitgelieferter Überlauftrichter passend für 300 ml BSB-Flasche; eingebauter magnetischer Rührstab
- Leistung: 96 % Änderung in <30 s; O2-Verbrauch 0,1 μg/h
- Anschraubbares Membran-/Elektrolytmodul; kein Austauschen der Membran erforderlich – einfach nach ∽3 Monaten Gebrauch das Modul ersetzen
Zwei Silberoxidbatterien 10L14, zwei Membran-/Elektrolytmodule, Überlauftrichter mit eingebautem Rührstab, Kabel Länge 29,5 in. (75 cm) mit US-Standardanschluss.
Spezifikation
Polarographische Gelöstsauerstoffsonde | |
Zubehör für DO/BOD-Sonden | |
15 °C° bis 35 °C° |
Dissolved Oxygen/BOD Probe | |
0 bis 14 ppm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.