Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse A, ohne Konformitätsbescheinigung, mit geritzter Ringmarke und Achtkantstopfen aus Polyethylen, weißes Druckbild, mit Chargenzertifikat
DURAN™ Messkolben dienen zum genauen Abmessen von bestimmten Flüssigkeitsmengen und sind daher wichtige Hilfsmittel bei der Maßanalyse. Diese Messkolben sind chargenweise zertifiziert, besitzen jedoch keine Konformitätserklärung.
28.10 CHF - 170.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas 3.3, Polyethylen (in Multiwerte aufgeteilt), Polyethylene
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer Ihrer volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10344961
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
216787309
5000 mL
170.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13487158
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
216781203
20 mL
42.75 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13127593
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
216781409
25 mL
29.70 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13137593
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
216781709
50 mL
32.40 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13157593
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
216783204
200 mL
41.15 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13167593
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
216783607
250 mL
67.65 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13487048
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
216786304
2000 mL
137.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13147593
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
216782405
100 ml (Stopfengröße 12/21)
54.00 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13417018
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
216780704
5 mL
47.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15221789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
216784406
500 mL
66.75 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15231789
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
216785402
1000 mL
128.00 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13117593
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
216780807
10 ml
28.10 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15211789
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
216782508
100 ml (Stopfengröße 14/23)
30.70 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die DURAN™ Messkolben sind in zwei verschiedenen Genauigkeitsklassen erhältlich: A und B. Die beiden Klassen unterscheiden sich in den Toleranzen der Volumina. A ist die Klasse höchster Genauigkeit, während die Fehlergrenze der Klasse B etwa das Zweifache der Klasse A beträgt. Die klaren DURAN™ Messkolben mit der Genauigkeitsklasse A haben eine blaue Bedruckung, die braungefärbten sind weiß bedruckt. Messkolben, die über die Genauigkeitsklasse A und eine Chargennummer verfügen, werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Dieses Zertifikat dokumentiert den Mittelwert, der sich aus der Messung der gegebenen Charge ergibt, die Standardabweichung und den Ausstellungstag. Die Chargenzertifikate sind auch online abrufbar. Die Chargennummer besteht aus vier Ziffern. Die beiden ersten Zahlen geben das Produktionsjahr an, die beiden folgenden die Charge, z. B.: 18.01.
  • Justierung auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
  • Höchstmögliche Präzision bei der Volumenmessung und hochqualitative Prozessstabilität
  • Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung und Skalierung
  • Lieferung mit Polyethylen-Achtkantstopfen
  • Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Mit geritzter Ringmarke und weißem Druckbild
  • Maximale Minimierung von unerwünschten Einflüssen
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3, Polyethylen (in Multiwerte aufgeteilt), Polyethylene
Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer Ihrer volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
Autoklavierbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse A, ohne Konformitätsbescheinigung, mit geritzter Ringmarke und Achtkantstopfen aus Polyethylen, weißes Druckbild, mit Chargenzertifikat