Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Extraktoren
332.00 CHF - 680.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Extractor |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Dimroth Kondensator |
Material | Duran Glas |
Enthält | Dimrothkühler |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Extraktion aus Feststoffen mit Lösungsmitteln |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10587321
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05360070 |
1.000 ml |
680.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10615051
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05360037 |
100 ml |
372.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10652361
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05360046 |
200 mL |
390.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11806194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05360049 |
250 ml |
332.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Extractor | |
Duran Glas | |
Für die Extraktion aus Feststoffen mit Lösungsmitteln |
Dimroth Kondensator | |
Dimrothkühler | |
GL 14 |