Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Extraktoren
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05360070
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10587321
  • 680.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Spezifikation
Dimroth Kondensator
1.000 ml
Dimrothkühler
GL 14
Extractor
Duran Glas
Für die Extraktion aus Feststoffen mit Lösungsmitteln
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Extraktoren > Kapazität: 1000 ml