Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff
Zum sicheren und einfachen Mischen, Ausgießen und Aufbewahren von Chemikalien im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03022970
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15340895
  • 265.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Skala (circa. Volumen/ml)
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konisch zulaufende Verbindung mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 4797
Borosilikatglas, Duran Glas
NS29/32
1000 ml
Mit Skala (ungefähres Volumen/ml), mit Beschriftungsetikett
131 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff > Fassungsvermögen:1.000 ml; mattiert:NS29/32