Learn More
Motic™ Panthera L binokulares, intelligentes Mikroskop
Integrierte Smartcam und ein ImagingOnDevice System.
Marke:  Motic™ 1100104600142
Artikelnummer. 15970581
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständig unabhängiges Bildgebungssystem.
  • Die patentierte Rackless-Bühne verfügt über einen einzigartigen Doppel-Objektträgerhalter für die Einhandbedienung.
  • Die Beleuchtung erfolgt durch eine 3 W LED/30 W-Lichtquelle in einer festen Koehler-Halterung.
  • Motic LightTracer System mit codiertem Nasenstück.
  • Integrierter Energiesparmodus (automatisches Ein-/Ausschalten).
  • Der LED-Feedback-Indikator hilft Ihnen, Ihren Arbeitsablauf zu optimieren.
Spezifikation
Spezifikation
Fokussierbarer und zentrierbarer Abbe-Kondensator N.A.0,90/1,25 mit Schlitz für Kontrastschieber
Includes dust cover, power cord, Allen key, immersion oil (5 mL), blue filter, halogen bulb, LED module, HDMI cable, Wi-Fi USB dongle, calibration slide
Weitfeld UC-WF10X/22 mm mit Dioptrieneinstellung
Koehler LED 3 W und Quarzhalogen mit Intensitätskontrolle 6 V/30 W
CCIs UC plan-achromatisch (ohne Pb), DIN
Reversed quintuple, coded
110-240 V (CE)
8.8 kg
110/240 V (CE)
WLAN, HDMI, Ethernet
Iris
Siedentopf Binokular, 360° drehbar mit integrierter Digitalkamera
4X, 10X, 40X, 100XS (Öl)
Software (ImagingOnDevice System)
Color Corrected Infinity Optical System (CCIS™)
282 x 210 x 394 mm
110/240 V (CE)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Motic™ Panthera L binokulares, intelligentes Mikroskop > CCIS™ UC Plan Achromatic (Pb free), DIN