Learn More
Quickfit™ Weithals-Reaktionskolben aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Der Pyrex Labware™ Quickfit™ Reaktionskolben mit weitem Hals aus Borosilikatglas ermöglicht die einfache Aufnahme von Rührstäben und die einfache Entfernung von festen Rückständen.
Marke:  Quickfit FR500F
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11351975
  • 99.10 CHF / 1 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.
  • Mit Quickfit™ Flachflanschverbindung mit großem Durchmesser
  • Für den Gebrauch mit Quickfit™ Flachflanschdeckel und Halteklammern
  • Der weite Hals ermöglicht das einfache Einbinden von Rührerpaddeln und das einfache Entfernen von Feststoffrückständen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Zur Verwendung mit Quickfit™ Flach-Flanschdeckeln und Halteklammern
Weit
Borosilikatglas
115 mm
Rund
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Weithals-Reaktionskolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 500 ml