Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben, weithalsig
Durch die konische Form ideal zum Mischen von Flüssigkeiten geeignet.
Marke:  DWK Life Sciences 212261405
63.07 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11772182
  • 72.55 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Original DURAN™ Erlenmeyerkolben sind aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften, wie sehr gute chemische Resistenz, nahezu inertes Verhalten und einer hohen Gebrauchstemperatur prädestiniert für den Einsatz im Laborbereich. Zudem zeichnen sie sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus. DURAN™ Erlenmeyerkolben sind daher besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet.
  • Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen
  • Die konische Form erleichtert das Mischen
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
43 mm
Borosilikatglas 3.3
10 St./Packung
Autoklavierbar
25 mL
Medienvorbereitung und -kultivierung; Lagerung und Transport; Mischen mehrerer Komponenten; Heizen; Verdünnen von Lösungen; Messen von Flüssigkeitsmengen; Größen 25, 200, 300 und 2.000 ml, Nicht-DIN-EN-ISO-Größe
Nicht nach DIN EN ISO.
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    25
    Stunden
    17
    Minuten
    55
    Sekunden
    20
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben, weithalsig > 25 ml