Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben, weithalsig
Durch die konische Form ideal zum Mischen von Flüssigkeiten geeignet.
72.55 CHF - 323.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medienvorbereitung und -kultivierung; Lagerung und Transport; Mischen mehrerer Komponenten; Heizen; Verdünnen von Lösungen; Messen von Flüssigkeitsmengen; Größen 25, 200, 300 und 2.000 ml, Nicht-DIN-EN-ISO-Größe |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11772182
|
DWK Life Sciences
212261405 |
25 mL |
72.55 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11782182
|
DWK Life Sciences
212261705 |
50 mL |
89.65 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11792182
|
DWK Life Sciences
212262401 |
100 mL |
116.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11702202
|
DWK Life Sciences
212263209 |
200 mL |
83.67 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11712202
|
DWK Life Sciences
212263603 |
250 mL |
107.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11722202
|
DWK Life Sciences
212263903 |
300 mL |
94.30 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11732202
|
DWK Life Sciences
212264402 |
500 mL |
112.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11742202
|
DWK Life Sciences
212265407 |
1000 mL |
181.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11752202
|
DWK Life Sciences
212266309 |
2000 mL |
323.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Die Original DURAN™ Erlenmeyerkolben sind aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften, wie sehr gute chemische Resistenz, nahezu inertes Verhalten und einer hohen Gebrauchstemperatur prädestiniert für den Einsatz im Laborbereich. Zudem zeichnen sie sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus. DURAN™ Erlenmeyerkolben sind daher besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet.- Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen
- Die konische Form erleichtert das Mischen
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Medienvorbereitung und -kultivierung; Lagerung und Transport; Mischen mehrerer Komponenten; Heizen; Verdünnen von Lösungen; Messen von Flüssigkeitsmengen; Größen 25, 200, 300 und 2.000 ml, Nicht-DIN-EN-ISO-Größe | |
10 St./Packung | |
Autoklavierbar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben, weithalsig