Learn More
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidyl suberate), No-Weigh™ Format
Vernetzen von Aminen mit Aminen mit Disuccinimidylsuberat, das aus NHS-Ester-Gruppen mit einem membrangängigen Spacer mittlerer Länge für die Vernetzung von intrazellulären Proteinen besteht.
117.00 CHF - 280.00 CHF
Spezifikation
Cleavable Nein
PEGyliert Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11831255
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
21658
8 x 2 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15971252
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A39267
10 x 2 mg
121.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10138353
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
21655
50 mg
131.00 CHF
50 Milligramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10540434
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
21555
1 g
280.00 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce DSS, auch als Disuccinimidylsuberat bezeichnet, ist ein nicht spaltbarer und membrangängiger Crosslinker, der an jedem Ende eines Spacerarms aus 8 Kohlenstoffen einen aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Ester enthält.
Leistungsmerkmale:
  • Chemische Vernetzung von intrazellulären Proteinen vor Zelllyse und Immunpräzipitation
  • “Fixieren” von Proteinwechselwirkungen zur Identifizierung von schwachen oder transienten Proteininteraktionen
  • Proteinvernetzung zur Herstellung von Biokonjugaten über Einzelschritt-Reaktionen
  • Vernetzung ausgerichteter Antikörper an Protein A- oder G-Agarose
  • Immobilisierung von Proteinen auf aminbeschichteten Oberflächen
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Nein
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidyl suberate), No-Weigh™ Format