Learn More
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidyl suberate), No-Weigh™ Format
Vernetzen von Aminen mit Aminen mit Disuccinimidylsuberat, das aus NHS-Ester-Gruppen mit einem membrangängigen Spacer mittlerer Länge für die Vernetzung von intrazellulären Proteinen besteht.
Marke:  Thermo Scientific™ 21555
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10540434
  • 266.00 CHF / 1 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce DSS, auch als Disuccinimidylsuberat bezeichnet, ist ein nicht spaltbarer und membrangängiger Crosslinker, der an jedem Ende eines Spacerarms aus 8 Kohlenstoffen einen aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Ester enthält.
Leistungsmerkmale:
  • Chemische Vernetzung von intrazellulären Proteinen vor Zelllyse und Immunpräzipitation
  • “Fixieren” von Proteinwechselwirkungen zur Identifizierung von schwachen oder transienten Proteininteraktionen
  • Proteinvernetzung zur Herstellung von Biokonjugaten über Einzelschritt-Reaktionen
  • Vernetzung ausgerichteter Antikörper an Protein A- oder G-Agarose
  • Immobilisierung von Proteinen auf aminbeschichteten Oberflächen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amin-Amin
DSS
Nein
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Umgebungstemperatur
Chemische Markierung
NHS-Ester
Pulver
DMF, DMSO
Nein
Nein
368,35
11,4 Å
Ja
Pierce™
Homobifunktional
Mittel (10 bis 30 Å)
1 g
Standard, Einmalgebrauch
Crosslinker