Learn More
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidyl suberate), No-Weigh™ Format
Vernetzen von Aminen mit Aminen mit Disuccinimidylsuberat, das aus NHS-Ester-Gruppen mit einem membrangängigen Spacer mittlerer Länge für die Vernetzung von intrazellulären Proteinen besteht.
Marke: Thermo Scientific™ 21655
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce DSS, auch als Disuccinimidylsuberat bezeichnet, ist ein nicht spaltbarer und membrangängiger Crosslinker, der an jedem Ende eines Spacerarms aus 8 Kohlenstoffen einen aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Ester enthält.
Leistungsmerkmale:
- Chemische Vernetzung von intrazellulären Proteinen vor Zelllyse und Immunpräzipitation
- “Fixieren” von Proteinwechselwirkungen zur Identifizierung von schwachen oder transienten Proteininteraktionen
- Proteinvernetzung zur Herstellung von Biokonjugaten über Einzelschritt-Reaktionen
- Vernetzung ausgerichteter Antikörper an Protein A- oder G-Agarose
- Immobilisierung von Proteinen auf aminbeschichteten Oberflächen
Spezifikation
Amin-Amin | |
DSS | |
Nein | |
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
NHS-Ester | |
Pulver | |
DMF, DMSO | |
Nein |
Nein | |
368,35 | |
11,4 Å | |
Ja | |
Pierce™ | |
Homobifunktional | |
Mittel (10 bis 30 Å) | |
50 mg | |
Standard, Einmalgebrauch | |
Crosslinker |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.