Learn More
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidyl suberate), No-Weigh™ Format
Vernetzen von Aminen mit Aminen mit Disuccinimidylsuberat, das aus NHS-Ester-Gruppen mit einem membrangängigen Spacer mittlerer Länge für die Vernetzung von intrazellulären Proteinen besteht.
Marke: Thermo Scientific™ 21658
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce DSS, auch als Disuccinimidylsuberat bezeichnet, ist ein nicht spaltbarer und membrangängiger Crosslinker, der an jedem Ende eines Spacerarms aus 8 Kohlenstoffen einen aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Ester enthält.
Leistungsmerkmale:
- Chemische Vernetzung von intrazellulären Proteinen vor Zelllyse und Immunpräzipitation
- “Fixieren” von Proteinwechselwirkungen zur Identifizierung von schwachen oder transienten Proteininteraktionen
- Proteinvernetzung zur Herstellung von Biokonjugaten über Einzelschritt-Reaktionen
- Vernetzung ausgerichteter Antikörper an Protein A- oder G-Agarose
- Immobilisierung von Proteinen auf aminbeschichteten Oberflächen
Spezifikation
Amin-zu-Amin | |
Pierce DSG | |
Ja | |
Nein | |
11.4 Å | |
Not soluble in water |
Nein | |
Disuccinimidyl-suberat; festes Pulver | |
368.34 | |
43 ml typische 1X (1 mM) Reaktionslösung (insgesamt) oder 8 einzelne Anwendungen | |
8 x 2 mg |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.