Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start PCR-Mastermix
Thermo Scientific DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase ist das Produkt der Wahl, wenn Sie eine gleichmäßige und stabile Amplifikation mit minimalen Optimierungsschritten anstreben
157.00 CHF - 952.00 CHF
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
---|---|
Polymerase | DreamTaq DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Versandbedingung | Nass- oder Trockeneis |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heißstart-PCR |
Produktcode | Marke | Farbe | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15669374
|
Thermo Scientific™
K9011 |
Colorless | 200 Reaktionen |
221.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
15634553
|
Thermo Scientific™
K9011 |
Colorless | 200 Reaktionen | N/A | N/A | N/A | |||||
15717536
|
Thermo Scientific™
K9011 |
Colorless | 200 Reaktionen | N/A | N/A | N/A | |||||
15686154
|
Thermo Scientific™
K9012 |
Colorless | 1000 Reaktionen | N/A | N/A | N/A | |||||
15679374
|
Thermo Scientific™
K9012 |
Colorless | 1000 Reaktionen |
952.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
15615014
|
Thermo Scientific™
K9012 |
Colorless | 1000 Reaktionen | N/A | N/A | N/A | |||||
15689374
|
Thermo Scientific™
K9021 |
Green | 200 Reaktionen |
220.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
15699374
|
Thermo Scientific™
K9022 |
Green | 1000 Reaktionen |
944.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, available in colorless and green formats, is a ready-to-use 2X reaction mix that includes DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq Buffer, magnesium, and dNTPs.
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Heißstart-DNA-Polymerase ist eine verbesserte Heißstart-Taq-DNA-Polymerase, die eine höhere PCR-Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute im Vergleich zu herkömmlichen Heißstart-Taq-DNA-Polymerasen gewährleistet. DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase nutzt eine auf Antikörpern basierende Hemmung der DNA-Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und verhindert so die Amplifikation nicht spezifischer Produkte vor dem Amplifikationsschritt.
Bessere Reaktionsergebnisse:
- Höhere Ausbeute von Target-Amplikons aus niedrigen Template-Mengen.
- Erhöhte Reaktionsspezifität durch zuverlässige Heißstart-Technologie.
- Größere Bandbreite an Amplikonlängen: routinemäßige Amplifikation von genomischen DNA-Fragmenten bis zu 6 kb.
Verbesserter Komfort:
- Einstellung der Reaktion auf Raumtemperatur.
- Minimierte Optimierung von Mg2™+-Konzentration und Primer-Glühtemperaturen durch optimierten Reaktionspuffer.
- Vereinfachter Arbeitsablauf und minimierte Pipettierschritte mit 2X Master Mix-Format.
Amplikongröße (komplexe DNA): 6 kb
Genauigkeit (vs Taq): 1X
Spezifikation
Niedrig | |
Standard | |
Heißstart-PCR | |
Integrierter Heißstart | |
SuperMix oder Master Mix |
DreamTaq DNA-Polymerase | |
Nass- oder Trockeneis | |
2X | |
3'-A |