Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start PCR-Mastermix
Thermo Scientific DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase ist das Produkt der Wahl, wenn Sie eine gleichmäßige und stabile Amplifikation mit minimalen Optimierungsschritten anstreben
Marke:  Thermo Scientific™ K9011
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15634553
Includes: DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, 2X; Wasser, nukleasefrei
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, available in colorless and green formats, is a ready-to-use 2X reaction mix that includes DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq Buffer, magnesium, and dNTPs.
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Heißstart-DNA-Polymerase ist eine verbesserte Heißstart-Taq-DNA-Polymerase, die eine höhere PCR-Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute im Vergleich zu herkömmlichen Heißstart-Taq-DNA-Polymerasen gewährleistet. DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase nutzt eine auf Antikörpern basierende Hemmung der DNA-Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und verhindert so die Amplifikation nicht spezifischer Produkte vor dem Amplifikationsschritt.
Bessere Reaktionsergebnisse:
  • Höhere Ausbeute von Target-Amplikons aus niedrigen Template-Mengen.
  • Erhöhte Reaktionsspezifität durch zuverlässige Heißstart-Technologie.
  • Größere Bandbreite an Amplikonlängen: routinemäßige Amplifikation von genomischen DNA-Fragmenten bis zu 6 kb.
Verbesserter Komfort:
  • Einstellung der Reaktion auf Raumtemperatur.
  • Minimierte Optimierung von Mg2+ Konzentration und Primer-Glühtemperaturen durch optimierten Reaktionspuffer.
  • Vereinfachter Arbeitsablauf und minimierte Pipettierschritte mit 2X Master Mix-Format.
Amplikongröße (komplexe DNA): 6 kb
Genauigkeit (vs Taq): 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
• 4 x 1,25 ml DreamTaq Hot Start PCR Master Mix (2X)
• 4 x 1,25 ml Nuklease-freies Wasser
Lagerung bei -5 bis -30 °C.
DreamTaq DNA-Polymerase
200 Reaktionen
Heißstart-PCR
Integrierter Heißstart
3'-A
Colorless
Niedrig
Standard
Nass- oder Trockeneis
2X
200 Reaktionen
SuperMix oder Master Mix
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2816507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK9011
Chargennummer2843803 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK9011
Chargennummer2843816 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK9011
Chargennummer2843919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK9011
Chargennummer2878115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK9011
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start PCR-Mastermix > Colorless, 200 Reactions