Learn More
Dräger™ Simultantestsets zur Gefahrstoffmessung
Für die gleichzeitige Prüfung von fünf verschiedenen Gasen
182.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die gleichzeitige Prüfung von fünf verschiedenen Gasen |
---|
Benachrichtigungen:
Der Röhrchentyp sollte bei diesen Kits nicht durch andere ersetzt werden.
Benötigt: Für die semiquantitative Bestimmung von anorganischen Gasen und organischen Dämpfen benötigen Sie einen Adapter und eine Dräger-Pumpe (separat erhältlich).
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12702517
|
Dräger™
8101735 |
Gleichzeitiges Testset II | Tests für Chlorwasserstoff, Cyanwasserstoff, Kohlenmonoxid, Ammoniak und nitrose Gase |
182.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10385704
|
Dräger™
8101736 |
Gleichzeitiges Testset II | Tests für Schwefeldioxid, Chlor, Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid und Phosgen |
182.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10345754
|
Dräger™
8101770 |
Gleichzeitiges Testset III | Tests für Alkohole, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Aromaten, chlorierte Kohlenwasserstoffe und Ketone |
182.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Test-Set I. Enthält Detektorröhrchen für Chlorwasserstoff, Cyanwasserstoff, Kohlenmonoxid, Ammoniak und nitrose Gase.
Test-Set II. Enthält Detektorröhrchen für Schwefeldioxid, Chlor, Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid und Phosgen.
Test-Set III. Enthält Detektorröhrchen für Alkohole, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Aromaten, chlorierte Kohlenwasserstoffe und Ketone.
Bestellinformation
Packung mit 10 Tests/Set.
Spezifikation
Für die gleichzeitige Prüfung von fünf verschiedenen Gasen |