Learn More
Greiner Bio-One Polypropylen-Teströhrchen mit konischen Böden und Schraubverschluss
Für die Zentrifugation und Anwendungen, die chemische und thermoresistente Gefäße erfordern.
Marke: Greiner Bio-One 227285
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Naturfarbenes Röhrchen
- Blaue Graduierungen
- Mit weißem Schreibfeld
- Mit oder ohne Stützrand
Spezifikation
Weiß | |
50 ml | |
Zentrifugation und Anwendungen, die chemische und thermobeständige Gefäße erfordern. | |
500/Cs. | |
115 mm | |
Weiße Beschriftungsfläche | |
Ja |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
500 | |
Steril | |
Konisch | |
30 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Polypropylen-Teströhrchen mit konischen Böden und Schraubverschluss > Volumen: 50 ml; weißer Schraubverschluss; steril; ohne Stützrahmen; 500/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur