Learn More
Thermo Scientific Chemicals Doxycyclin-Hyclat, 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Doxycyclinhyclat ist ein bakteriostatisches Breitbrand-Antibiotikum der Tetracyclin-Klasse
- Doxycyclin hemmt das Bakterienwachstum, indem es die Bildung von Polypeptiden durch Inhibition von mindestens einer ribosomalen Untereinheit verhindert
- Bekannt für die reversible Bindung an die ribosomale 30S-Untereinheit und die Hemmung der Bildung des Aminoacyl-tRNA/mRNA-Ribosomkomplexes
- Hemmt die Matrixmetalloproteinasen in vielen Mikroorganismen
Anwendungen
- Wirksam gegen Bakterien, die die Lyme-Borreliose verursachen, sowie gegen Chlamydien, Rickettsien und Mykoplasma; geeignet für Antibiotikaresistenztests und die Untersuchung zellulärer Mechanismen
- Nur zur Verwendung in Laboren vorgesehen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Doxycycline hyclate |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Menge | 5 g |
Merck Index | 15,3488 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
Formelmasse | 512.94 |
Reinheit (%) | 98% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467894 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 446060250,446061000,446060050 |
A0466161 | Analysenzertifikat | 16/09/2024 | 446060250,446061000,446060050 |
A0459868 | Analysenzertifikat | 07/02/2024 | 446060250,446061000,446060050 |
A0455482 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 446060250,446061000,446060050 |
A0450115 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 446060250,446061000,446060050 |
Sicherheit und Handhabung
- Doxycycline hyclate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.