Learn More
Thermo Scientific Chemicals Doxycyclin-Hyclat, 98 % Artikelnummer.: 15520554
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Doxycyclin-Hyclat, 98 %
Artikelnummer. 15520554 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15520554
Marke: Thermo Scientific Chemicals 446061000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Doxycyclinhyclat, Doryx, CAS-Nr. 24390-14-5, ist die Hyclat-Salzform des Breitband-Antibiotikums, das als Doxycyclin bekannt ist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Doxycyclinhyclat ist ein bakteriostatisches Breitbrand-Antibiotikum der Tetracyclin-Klasse
  • Doxycyclin hemmt das Bakterienwachstum, indem es die Bildung von Polypeptiden durch Inhibition von mindestens einer ribosomalen Untereinheit verhindert
  • Bekannt für die reversible Bindung an die ribosomale 30S-Untereinheit und die Hemmung der Bildung des Aminoacyl-tRNA/mRNA-Ribosomkomplexes
  • Hemmt die Matrixmetalloproteinasen in vielen Mikroorganismen
Anwendungen
  • Wirksam gegen Bakterien, die die Lyme-Borreliose verursachen, sowie gegen Chlamydien, Rickettsien und Mykoplasma; geeignet für Antibiotikaresistenztests und die Untersuchung zellulärer Mechanismen
  • Nur zur Verwendung in Laboren vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24390-14-5
Summenformel 0·5 C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 512.94
InChI-Schlüssel ISZOFWGVNMFENH-YDLUHMIOSA-N
Synonym doryx, doxycycline hyclate, doxycycline, hydrochloride, hemiethanolate, hemihydrate;
PubChem CID 131676157
IUPAC-Name (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(Dimethylamin)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-carboxamid;Ethanol;Dihydrat;Hydrochlorid
SMILES CCO.CCO.CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxycycline hyclate
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 100 g
Merck Index 15,3488
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 512.94
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number446060250,446061000,446060050
ChargennummerA0466161 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog Number446060250,446061000,446060050
ChargennummerA0459868 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2024 Catalog Number446060250,446061000,446060050
ChargennummerA0455482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number446060250,446061000,446060050
ChargennummerA0450115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number446060250,446061000,446060050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxycycline hyclate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Doxycyclin-Hyclat, 98 % >