Learn More
Ampicillin-Natriumsalz (Kristallines Pulver), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10419313
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ampicillin-Natriumsalz (Kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10419313
25 g, Poly-Flasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10419313
Marke: Fisher BioReagents BP176025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Auswahl der Ampicillin-Resistenz in mutierten und transformierten Zellen
Zur Auswahl der Ampicillin-Resistenz in mutierten und transformierten Zellen. Antimikrobielles Spektrum: Gramnegative und grampositive Bakterien.
Chemische Identifikatoren
CAS 69-52-3
Summenformel C16H21N3NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 374.411
InChI-Schlüssel BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
Synonym Ampicillin
PubChem CID 131673879
IUPAC-Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2 -phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]Heptan-2-Carbonsäure;molekularer Wasserstoff;Natrium
SMILES [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ampicillin Sodium Salt
Typ Ampicillin Sodium Salt
Physikalische Form Fest
pH 8.0 to 10.0
Schmelzpunkt 215°C
Verpackung Poly-Flasche
Wirksamkeit Inclusive between 845μg/mg
Wasser 2% Max.
Farbe Weiß
Menge 25 g
Merck Index 15, 583
Formelmasse 371.39
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ampicillin Sodium Salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ampicillin-Natriumsalz (Kristallines Pulver), Fisher BioReagents >