Learn More
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Kits für mobile Einheiten
Das Kit enthält Komponenten für Regaleinheiten, die für zusätzliche Mobilität auf Schienen passen
Marke:  Metro™ LBTM21S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15906991
  • 2590.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-10-2025
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ und Metromax i™ Regalsystemen
  • Das Set enthält acht 74 in. (188 cm) hohe UP-Pfosten, vier Rollen mit V-Nut, eine mittlere Laufrolle aus Edelstahl, Stoßfänger in Donut-Form, Befestigungsklemmen und andere Befestigungsteile
Bestellinformation
Bestellen Sie ein Set für jedes System mit doppelter Tiefe. Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
Kit für mobile Geräte
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Regalsystem
21 Zoll
53 cm
Edelstahl
Stainless Steel
Acht 74 in hohe Pfosten, vier V-Nut-Rollen, eine mittlere Laufrollenbaugruppe aus Edelstahl, Ringstoßfänger, Befestigungshalterungen und andere Befestigungsteile
21 in.
53 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Kits für mobile Einheiten > Edelstahl; 21 Zoll (530 mm)